  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Boncoló táblák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/33/18945133.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Board base, DissecTable™, PS, kék, Szél. × mélys. × mag.: 481×656×91 mm
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   These dissection boards are made from a copolymer resin in order to increase impact and temperature performance. The board is strong yet inexpensive e...
Katalógus szám: (216-1300)
Gyártó:  SCILABWARE
Leírás:   Durable cutting board made of PP.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MURRAY, S & CO LTD
Leírás:   Wooden dissecting boards with frame edge.
Gyártó:  LP ITALIANA SPA
Leírás:   Disposable cutting boards made of cardboard and PS foam for the dissection of surgical specimens.
1 - 5  of 5