Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szabályozók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/68/18945068.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (WINKWRT00117-XX010)
Gyártó:  WINKLER GMBH
Leírás:   Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (WINKWRT00011-XX010)
Gyártó:  WINKLER GMBH
Leírás:   Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Szabályozott hőmérsékletet igénylő műveletek, mérések elvégzésére alkalmasak: így folyamat szabályozáshoz, ellenőrzésekhez és biztonsági megfigyelés...
Katalógus szám: (WINKWRT00116-XX013)
Gyártó:  WINKLER GMBH
Leírás:   Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (WINKWRT2010X-WW010)
Gyártó:  WINKLER GMBH
Leírás:   Made of impact resistant polystyrene and used for equipment with multipole coupling and plug. It displays both the actual and setpoint digital tempera...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (454-0042)
Gyártó:  Cole-Parmer
Leírás:   Single place percentage on/off temperature controller.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (KART2239)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Digital thermoregulator with clamps to support the rod from 10 to 13 mm diameter.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   Electronic temperature controller with innovative design, can be combined with Hei-Standard (old models), and MR 3001 K and MR 3002 models. The temper...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 