Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tisztítószerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/32/18945032.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"146"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (94006.1016)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water.
UOM:  1 * 6 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LABWASH PREMIUM® Extra laboratóriumi felszerelések és preciziós alkatrészek tisztításához
Katalógus szám: (94018.1006)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   70% Iso-propyl alcohol compliant with Ph. Eur. and 30% water for injection according to USP, filtered at 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Izopropil-alkohol Ph. Eur. (70 V/V%) és víz Ph. Eur. (30 V/V%) elegye, 0,2 μm-es membránszűrőn szűrve
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Az optimálisan higiénikus munkakörülmények megteremtésére a fürdőkben és a keringető termosztátokban megakadályozza az algák és a baktériumok elszapor...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A family of water based disinfectant products that includes non ionic surfactants, hydrogen peroxide and nanoparticles of silver in a collodal form to...
Katalógus szám: (560437Q)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Alconox® detergent, por
UOM:  1 * 1,818 kg
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Non-ionic, water based 10% active textile emulsion.
1 - 8  of 146
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 