Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
gyoengyoek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/17/18989317.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Soda-lime glass, solid.
Katalógus szám: (332124G)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Chemically resistant glass balls suitable for use as mixing beads, boiling stones, or packing for distillation columns.
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules. Sera-Mag SpeedBeads a...
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Fish spine beads, Alumínium-oxid, Külső átmérő: 5,0 mm, Lyukátmérő: 2,5 mm, Hossz: 5,0 mm
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Sepharose™, His Mag Sepharose™ excel, 5×1 ml
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G Magnetic Particles enable magnetic isolation of IgA and IgG proteins in a single isolation. Sera-Mag SpeedBeads Protei...
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Insulating beads, Alumínium-oxid, Külső átmérő: 4,00 mm, Lyukátmérő: 0,80 mm, Hossz: 4,00 mm
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Streptavidin-Coated Magnetic Particles exhibit high affinity for biotinylated target molecules.
1 - 8  of 41
  1  2  3  4  5  6  Következő