Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vizsgálatok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/12/18989312.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"318"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Biuret Protein Assay is a simple method for determining protein concentration. The amount of protein present in the sample is calculated based on ...
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (M173-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Bradford protein assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (E535-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The Bradford Protein Assay is the preferred colorimetric assay for quantifying total protein concentration. Based upon complex formation between basic...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Fluorogenic substrates for proteases and peptidases.
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Enzyme Modification Kits can be used to modify reverse transcriptase, Bst DNA polymerase, E. coli DNA polymerase I, restriction enzymes, nuclea...
Katalógus szám: (BSENBEK-2237-1P)
Gyártó:  Biosensis
Leírás:   The Biosensis proBDNF RapidTM enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kit is a sandwich ELISA that allows the specific, fast and reliable quantifica...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Biotium
Leírás:   AccuBlue™ and AccuClear™ dsDNA quantitation assays offer sensitive and selective detection of double-stranded DNA in a 96-well microplate format. They...
1 - 8  of 318
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 