  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Antitestek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/33/91/21093391.jpg
IgGy Antibody Selector – Quickly search hundreds of thousands of antibodies available for purchase from VWR by selecting common antibody features like antigen symbol and name, reactivity, clonality, conjugation, host, and other key factors. Antibodies used to identify and locate intracellular and extracellular proteins in common applications such as Western Blot, ELISA, ImmunoChemistry and Flow Cytometry are all available for your research.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"496726"
Rendezés:
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   N/A
Gyártó:  Novus Biologicals
Leírás:   N/A
Katalógus szám: (AVIVARP57667_P050)
Gyártó:  Aviva Systems Biology
Leírás:   N/A
UOM:  1 * 50 µG
Gyártó:  ImmunoReagents
Leírás:   RABBIT X MOUSE IGG HRP 1VL 1 * 1 mg
UOM:  1 * 1 mg
Katalógus szám: (ABFRLF-PA0004)
Gyártó:  AbFrontier
Leírás:   Peroxiredoxin(Prx) is an antioxidant enzyme detoxifying reactive oxygen species and has a cysteine at their active site. Prx enzymes modulate various ...
UOM:  1 * 0,1 ml
Gyártó:  Biotium
Leírás:   CD8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 β chain (CD8 α/β) or as a homodimer (CD8 α/α...
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Recognizes a 34 kDa protein, which is identified as cyclin dependent kinase 1 (cdk1) or p34cdc2 protein kinase. cdk1 / p34cdc2 plays a crucial role du...
Katalógus szám: (ABNOH00008797-A02)
Gyártó:  Abnova
Leírás:   N/A
UOM:  1 * 50 µl
1 - 8  of 496 726
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő