Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Álattartási kellékek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/07/18989307.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   These universal transparent animal restrainers have removable head and tail gates as well as inner floor.
Katalógus szám: (ICNA0290324401)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture.
UOM:  1 * 1 kg
Katalógus szám: (BELAH464200002)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Inhalation narcosis chamber with clear acrylic, hinged cover.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   AIN-76 mineral mixtures are components of an animal diet.
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   This mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Katalógus szám: (ICNA0290283802)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
UOM:  1 * 2 kg
Katalógus szám: (ICNA0290283410)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   This powdered salt mixture is used as animal diet.
UOM:  1 * 10 kg
Katalógus szám: (ICNA0290545401)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
UOM:  1 * 1 kg
1 - 8  of 14
  1  2  Következő