Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tollak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/37/18989637.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"35"
Rendezés:
Gyártó:  CEM
Leírás:   Crucible marking pen, high temperature
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Jelölőtoll, vékony hegyű (fine), VWR®, Alkalmazás: Általános használat, fekete
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Jól használható tárgylemezekhez, mintatartó tasakokhoz, főzőpoharakhoz, stb.
Katalógus szám: (631-1136)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The ultra-fine tip of this permanent marker and the contrasting black colour allow clearly legible writing. Writes on glass, plastic and paper.
UOM:  1 * 12 DB
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   These labelling pens use a quick drying ink.
Katalógus szám: (BRDY110594)
Gyártó:  BRADY & CO LTD, W. H.
Leírás:   These marker pens are erasable.
UOM:  1 * 4 DB
Katalógus szám: (SIMPM495-12)
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   Marker pen, Write-ON™, Write-ON™, Alkalmazás: Műanyag, fekete
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (BOCH12601)
Gyártó:  BOCHEM
Leírás:   The engraving device is used for permanent labeling of lab equipment.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő