  • Kritériumok
    • Raktáron (24)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Papírok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18989630.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Formulated with coated paper, without magnesium silicate, the b'paper 80 g or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tisztatéri papírt a kémiai és a részecske szennyeződés szempontjából kényes tisztatéri környezetben történő felhasználáshoz tervezték.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Notebook paper.
Katalógus szám: (18-1001-44)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Chart paper, white, 1 roll of 25 m
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (NALG6304-9811)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   A poliolefin lapok felcsavarhatók vagy hajtogathatók repedés nélkül, továbbá rugalmasak maradnak alacsony hőmérsékleten is. Nem szakadnak, nem nyúlna...
UOM:  1 * 50 DB
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   A TexBond® tisztatéri bankjegypapír kivételes szennyeződés ellenőrzéssel rendelkezik, ami alapvető jelentőségű a kritikus környezetekben. Kifejezetten...
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   A sokoldalúan felhasználható TexWrite® MP 10 papír teljes egészében szintetikus anyagból készül, a részecske kibocsátása nagyon kicsi. Olyan rendkívül...
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   Közepes súlyú cellulóz alapú papír, amelyet szintetikus latexel impregnálnak, ezáltal jelentősen kisebb a részecske kibocsátás a standard papírokhoz k...
1 - 8  of 13
  1  2  Következő 