  • Kritériumok
    • Raktáron (58)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Jegyzetfüzetek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/92/18989592.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bőrutánzatú anyaggal bevont borítóval ellátott jegyzetfüzetek, laboratóriumi használatra szolgálnak. Savmentes papír biztosítja a feljegyzések megőrzé...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   laboratóriumi környezetben tartós, bevonattal ellátott "FLEX" borító. Savmentes papírlapok biztosítják a feljegyzések hosszú idejű megőrzését (90 g/m<...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboratóriumi környezetben való használathoz alkalmas műbőr borítású jegyzetfüzet. Savmentes papírlapok biztosítják a feljegyzések megőrzését (90g/m²)...
Katalógus szám: (818-9994)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Professional grade log book for tamper-evident record keeping.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bőrutánzatú anyaggal bevont fedéllel ellátott jegyzetfüzetek, laboratóriumi használatra készülnek. Savmentes papír biztosítja a feljegyzések megőrzésé...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Latexmentes papírból készülő, átlátszó fedelű VWR PUREImage™ tisztatéri jegyzetfüzet. A részecske kibocsátásra és az extrahálható anyagtartalomra érzé...
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   TexWrite® tisztatéri, spirálkötésű jegyzetfüzet, amely szabványos vonalazással készül. Gazdaságos választás kritikus környezetben történő jegyzetelésh...
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   A TexWrite® 22 tisztatéri laboratóriumi jegyzetfüzet az egyetlen, amely szintetikus tisztatéri kötéssel készül. Ideális olyan kritikus környezetben tö...
UOM:  1 * 10 DB
1 - 8  of 12
  1  2  Következő