  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mágnesek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/95/18989495.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (999-9997)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Mágneses tábla VWR logóval
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOHLG876-14)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Micro magnet for glass pumps, PTFE, for DN 50, bore Ø 6 mm, 36×290 mm (Ø×H)
UOM:  1 * 1 DB