  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Potassium selenate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (A16135.09)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Potassium selenate ≥99%
UOM:  1 * 10 g