  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Potassium hexafluoroantimonate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (40146.18)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Potassium hexafluoroantimonate ≥98%
UOM:  1 * 50 g