  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Toluol-α-szulfonil fluorid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   An irreversible serine protease inhibitor of trypsin, chymotrypsin, kallikrein, subtilisin, and thrombin. Also inhibits the cysteine protease papain.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   An irreversible serine protease inhibitor of trypsin, chymotrypsin, kallikrein, subtilisin, and thrombin. Also inhibits the cysteine protease papain.
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   Toluol-α-szulfonil fluorid
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Toluol-α-szulfonil fluorid
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Toluol-α-szulfonil fluorid ≥99%
Katalógus szám: (786-055)
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   Toluol-α-szulfonil fluorid
UOM:  1 * 5 g
Katalógus szám: (PIER36978)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Toluol-α-szulfonil fluorid
UOM:  1 * 5 g
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Phenylmethylsulfonyl fluoride is an irreversible inhibitor of serine proteases - inhibits trypsin, chymotrypsin and protease. Inhibits mammalian acety...
1 - 8  of 10
  1  2  Következő