  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Praseodymium trichloride hydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Praseodymium trichloride hydrate REacton®
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Praseodymium trichloride hydrate REacton®
UOM:  1 * 25 g