  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nátrium foszfinát monohidrát
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium foszfinát monohidrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium foszfinát monohidrát
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium foszfinát monohidrát, (H₂O 12-17%) ≥97%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Nátrium foszfinát monohidrát 99-103% (by titrimetric analysis) for analysis
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Nátrium foszfinát monohidrát ≥99%, puriss. reag. Ph. Eur. analitikai reagens
1 - 5  of 5