  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "wolframfoszforsav-hidrat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Phosphotungstic acid, high purity
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Wolfrámfoszforsav hidrát AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens nátrium mentes
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Wolfrámfoszforsav hidrát
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Wolfrámfoszforsav hidrát, reagent grade
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Wolfrámfoszforsav hidrát
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Wolfrámfoszforsav hidrát
1 - 6  of 6