  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "dodekamolibdofoszforsav-hidrat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Dodekamolibdofoszforsav hidrát AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Dodekamolibdofoszforsav hidrát
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Dodekamolibdofoszforsav hidrát ACS
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Dodekamolibdofoszforsav hidrát
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Dodekamolibdofoszforsav hidrát
Katalógus szám: (ICNA0215255605)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Very soluble in alcohol, ether; slightly soluble in less than 0,4 part water.
UOM:  1 * 5 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Dodekamolibdofoszforsav hidrát
1 - 7  of 7