  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vegyifülkék, elszívás nélkül
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/61/18945161.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Rendezés:
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Katalógus szám: (ERLAI2820000003)
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   Mobile ductless filtration fume hood for personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals. Molecular filtration by adsorpti...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   Self-contained ductless enclosures allow safe handling of organic, formaldehyde, acid gas, sulfur compounds, or ammonia chemical fumes and vapors, as ...
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   The new Captair® Smart ductless filtering hoods are designed with a simple and innovative way of communication. Smart Technology, simple and intuitive...
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő