  • Kritériumok
    • Raktáron (33)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Büchner-tölcsérek
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér mázas porcelán.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN® üvegből.
Gyártó:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Leírás:   Fehér mázas porcelán.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Polipropilén.
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Polipropilén, autoklávozható.
Katalógus szám: (SCERSP28400-601)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   KIMAX®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 6 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   PE, with Fritware® porous filter or HDPE perforated plate.
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   PP, white.
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 