  • Kritériumok
    • Raktáron (25)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Analitikai tölcsérek
9  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Áttetsző PP.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3 üveg.
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   PP kopolimer (PPCO).
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Áttetsző PP.
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Átlátszó PMP.
Gyártó:  Kavalier
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
Gyártó:  VITLAB
Leírás:   PMP, crystal clear.
Katalógus szám: (DELT19150)
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   PP, translucent.
UOM:  1 * 20 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő