  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fémedények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/17/18989517.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Laboratory bottle, without screw cap, Rozsdamentes acél, Térfogat: 1500 ml
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Shipping bottle, with stainless steel screw cap and PTFE sealing disc, Rozsdamentes acél, Térfogat: 1500 ml
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  TOURNAIRE-EMBALLAGE
Leírás:   Bottle, with thread, without screw cap , Alumínium, Térfogat: 315 ml
Gyártó:  TOURNAIRE-EMBALLAGE
Leírás:   Pure aluminium (99,5%).
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Pure aluminium (material AL 99.5).
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Pure aluminium (material AL 99.5).
1 - 6  of 6