  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroinjektorok, programozható
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/34/18989534.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The MicroJect 1000A delivers genes, proteins, macromolecules and micro-beads by direct injection into cells and tissues simply and efficiently. It pro...
Katalógus szám: (DRUM3-000-207)
Gyártó:  DRUMMOND
Leírás:   The Nanoject III™ microinjector is designed to perform single manual injections and multiple injection cycle recipes. The auto homing feature eliminat...
UOM:  1 * 1 DB