  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Butirométer
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/45/20236845.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Borosilicate glass.
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Butyrometer for cream, Koehler`s, 0 - 30 % : 0,5
Katalógus szám: (614-0098)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   According to Kehe`s method.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (614-0105)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Measuring method, for ice cream.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (614-0136)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   For determining free fat content in milk and cream.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (614-0117)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Butyrometer for cream, Roeder´s, 0 - 50 - 75 % : 0,5
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   According to Teichert`s method.
Katalógus szám: (614-0132)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM:  1 * 10 DB
1 - 8  of 8