  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kiömlésgátló tálcák/ednyek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/27/18989827.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Made of HDPE, white or black (electrically conductive). Containers for all purposes.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Made of stainless steel.
Katalógus szám: (NEWPPAN404)
Gyártó:  NEW PIG
Leírás:   Pan, multipurpose, Polietilén, Magasság: 80 mm
UOM:  1 * 12 DB
Katalógus szám: (NEWPPAK922)
Gyártó:  NEW PIG
Leírás:   This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  CEMO GMBH
Leírás:   These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil fi...
Katalógus szám: (BELAF189050001)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Made of PP, translucent.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAF246750060)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Working tray, benchtop, PP, Hossz: 460 mm, Szélesség: 560 mm, Magasság: 13 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAF246750050)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Made of Polystyrene, translucent.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 8