  • Kritériumok
    • Raktáron (19)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hordók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/56/18709556.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  CURTEC
Leírás:   HDPE drums, with screw lid.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Gyártó:  CURTEC
Leírás:   Nestable containers, made of white HDPE, with dark blue screw lid. For storage and shipment of powders and pastes.
Katalógus szám: (ENTE4B0100-0006)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   HDPE, triple layer
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   HDPE white containers with red screw lid.
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   Made of stainless steel.
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Áttetsző HDPE
Gyártó:  CURTEC
Leírás:   Fehér vagy barna HDPE hordók, piros vagy bézs színű HDPE csavaros tetővel.
1 - 8  of 16
  1  2  Következő