  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fejrészek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/86/18989386.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Desztilláló feltét, egy hüvellyel és két, 75°-ot bezáró kúpos dugóval, DURAN® boroszilikát üveg, Hüvelyméret: 14/23 NS, Dugóméret: 29/32 - 29/32 NS
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Adapter, splash head, Stutzer, bent, DURAN® boroszilikát üveg, Dugóméret: 19/26 NS
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear.
Katalógus szám: (BOHLB289-03)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE, white.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 20
  1  2  3  Következő 