  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Desztilláló feltétek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/74/18944974.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg
Katalógus szám: (LENZ05043001)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (LENZ05058001)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear
Katalógus szám: (LENZ05057314)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (201-1133)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg
Katalógus szám: (LENZ05055314)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Still heads with Liebig condenser and Claisen attachment made of DURAN® borosilicate glass. Straight outlet. Socket for distillation thermometer with ...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 