Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Desztilláló alkatrészek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/38/18945138.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"102"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear
Katalógus szám: (201-1133)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Desztilláló feltét, egy hüvellyel és két, 75°-ot bezáró kúpos dugóval, DURAN® boroszilikát üveg, Hüvelyméret: 14/23 NS, Dugóméret: 14/23 - 14/23 NS
1 - 8  of 102
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Következő 