  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
gazpatronok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/74/18945274.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Katalógus szám: (451-2201)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Heater, Gas cartridge, 400 ml, bután/propán
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Leírás:   n-Butane
Katalógus szám: (HECH41396020)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Heater, Gas cartridge, 190 g, bután
UOM:  1 * 1 DB