  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
homokfuerdok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/68/18989768.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  GESTIGKEIT HARRY
Leírás:   Heater, Sandbath, Alumínium ötvözet, ST72*, Lapméret: 360×360 mm, Fűtőteljesítmény: 2200 W, Hőmérséklet tartomány, °C: 50 − 300