  • Kritériumok
    • Raktáron (33)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hűtőtálak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliuretán habszivacs.
Katalógus szám: (BCISBCS-115-25PL)
Gyártó:  BIOCISION, LLC
Leírás:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Ice pan, Maxi, with lid, Magic Touch™, Poliurethán, Térfogat: 9 l, Szín: piros, Szél. × mélys. × mag.: 420×303×217 mm
Katalógus szám: (BELAM188484101)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Színezett műanyag
1 - 6  of 6