Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Jégtárolók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/19/18989419.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliuretán habszivacs.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Poliuretán habszivacs.
Katalógus szám: (BCISBCS-115-25PL)
Gyártó:  BIOCISION, LLC
Leírás:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Katalógus szám: (KART1000)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Made of red PUR. Equipped with lid and two side-handles. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BRND156100)
Gyártó:  Brand
Leírás:   Polyurethane foam
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Expanded urethane
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
1 - 8  of 11
  1  2  Következő