  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
adagolo-dobozok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/29/18945129.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Katalógus szám: (216-2006)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The acrylic combination accessory dispenser holds the most commonly used laboratory disposables in one central location. Dispenser stores tubes, tips,...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Akril
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Crystal-clear bins for small items inventory, like pipette tips, tubes, fittings, finger cots and other bulk small items.
Katalógus szám: (216-2001)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Three-compartment dispenser can be used to organise safety glasses, earplugs, soft covers (including bouffant caps, beard covers and shoe covers), or ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories.
Katalógus szám: (113-8688)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (113-8689)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Translucent acrylic dispensers provide easy access to soft covers like bouffant caps, beard covers and shoe covers.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MULTIROIR-CONTROLEC
Leírás:   ABS
1 - 8  of 14
  1  2  Következő