  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Dobozok béta-/gamma-sugárzó anyaghoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/34/20236834.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (113-8985)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 10 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 10 mm
Katalógus szám: (113-8830)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 10 mm.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 10 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 10 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (612-0014)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This solid beta shield is a clear-acrylic block with 13 wells that hold 1,5 ml microcentrifuge tubes in individual cells.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 9 mm
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Átlátszó akril, vastagsága: 9 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 