  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Elektroporációs elektródok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/53/18989353.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   Electrode, Electroporation
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   A Genetrode újra használható, tű típusú elektródpár, amely ideális in vivo és in ovo elektroporációs alkalmazásokhoz, beleértve gyógyszer és génátvite...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   Tweezertrodes™ are reusable, tweezer style electrodes for in vivo, and in utero drug or gene delivery. Tweezertrodes™ consist of a standard 12 cm twee...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   These in vivo style electrode specifically designed for muscle gene delivery. Among the non-viral techniques for in vivo gene transfer, the direct inj...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   A Caliper elektródok újrahasználható, tapintó típusú elektródok számos in vivo alkalmazáshoz javasoltak, mint például gyógyszer- vagy génbevitelhez. A...
Katalógus szám: (732-0000)
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   This petri dish electrode is designed to be used with a 100 mm petri dish that functions as the electroporation chamber. The electrode is used to elec...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   A 2-tűs Array elektródok kimondottan in vivo gyógyszer vagy génbevitelre kifejlesztett tű típusú elektródok. Az elektród 2 újrahasználható tűből áll, ...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   A mikrolemezek embrió manipulációhoz és sejt vagy protoplaszt fúzióhoz alkalmasak. A mikrolemez kompatibilis a mikroszkóppal, lehetővé téve a kiegyenl...
1 - 8  of 15
  1  2  Következő