  • Kritériumok
    • Raktáron (18)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szélesztőbotok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/09/18945009.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Steril műanyag. Formájának és sima, lekerekített felületének köszönhetően folyékony minták szélesztése biztonságosan, a táptalaj sérülése nélkül végre...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Steril műanyag. Folyékony minták szélesztésére szolgál. Sima felületű, az élek lekerekítettek. Víz, tej és más folyadékok baktérium számának (CFU szám...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PP, steril vagy nem steril. Kényelmesen használható, kedvező árfekvésű szélesztőbotok, amelyek megkönnyítik a baktériumtenyészetekkel végzett munkát. ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Katalógus szám: (HEATHS86655)
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PS spreaders, T-shaped. Sterile, SAL 10-3.
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   PS spreaders, L-shaped, with curved end. Sterile, SAL 10-3.
1 - 8  of 15
  1  2  Következő