  • Kritériumok
    • Raktáron (10)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kenőanyagok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/89/18989489.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Katalógus szám: (24513.141)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Hydrocarbons + lanolin
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (6674.0050)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Silicone grease TECHNICAL
UOM:  1 * 50 g
Katalógus szám: (44224.KT)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (291-0039)
Gyártó:  DOW CORNING
Leírás:   Light grey translucent non melting silicone. Serviceable from -40°C to +260°C
UOM:  1 * 50 g
Gyártó:  DOW CORNING
Leírás:   This silicone-based clear translucent grey coloured compound is used as sealant and lubricant for vacuum systems.
Gyártó:  DOW CORNING
Leírás:   Molykote 111 is a valve lubricant and sealant with good resistance to most chemicals and a wide service temperature range
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  DOW CORNING
Leírás:   Wide temperature range lubricant for rolling element bearings.
UOM:  1 * 100 g
Katalógus szám: (ACRO386110010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   SILICONEGREASEBAYER 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 13
  1  2  Következő