  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kék fényű átvilágítók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/59/18944959.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kék fényű átvilágítókat gyakran az UV átvilágítók alternatívájaként használják, amikor a felhasználók "biztonságos színezékeket" használnak az etidi...
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
Katalógus szám: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   Visi-Blue™ transilluminators are designed for use with SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP and other 460 - 470 nm blue excitation samples.
1 - 4  of 4