  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektroporátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/90/18945190.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The Enhancer 3000 Monitoring system allows the automatic capture and display of electroporation parameters. By adding the optional communications modu...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   Electroporation system, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-muscular), With: generator only
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   Az ECM® 399 exponenciális csillapítású elektroporációs rendszernél kimondottan baktérium és élesztő sejtek egyszerű transzformációjához szükséges tére...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The Gemini twin wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
1 - 8  of 12
  1  2  Következő