  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mechanikus pálcás keverők
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Gyártó:  IKA
Leírás:   Robosztus, keskeny forma, ergonomikus kialakítás, digitális kijelzővel rendelkezik.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Range of quiet running overhead stirrers to meet all laboratory requirements.
Katalógus szám: (441-1101)
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   Overhead stirrer for basic requirements, the unit has large control dials and convenient analogue speed settings. The shaft accommodates stirring elem...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
1 - 7  of 7