  • Kritériumok
    • Raktáron (17)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
elektronikus-palcas-keverok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A pálcás keverők ideálisak egyszerű laboratóriumi keverési feladatokhoz, a VOS 40 digital típust max. 25 liter, a VOS 60 control-t legfeljebb 40 liter...
Katalógus szám: (441-0017)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A halk, kedvező árfekvésű pálcás keverő egyszerű laboratóriumi keverési feladatokra alkalmas, például nagy viszkozitás változást mutató folyadékoknál....
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  IKA
Leírás:   Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 l (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology...
Gyártó:  IKA LTD
Leírás:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 l (H₂O). Units automatically adjus...
Gyártó:  IKA
Leírás:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   Fejlett biztonsági rendszerrel ellátott, elektronikus beállítású, többféle típusú pálcás keverő.
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   Powerful electronic stirrers that feature a smooth start operation which prevents spills and splashing media. The speed ramps up slowly until set spee...
1 - 8  of 11
  1  2  Következő