  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Arctörlő kendők
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Rendezés:
Katalógus szám: (115-0600)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kizárólag csak cellulózból készülő, kétrétegű arctörlő kendő.
UOM:  1 * 150 DB
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Extra puha, 2 rétegű törlőkendők, amelyek egyesével vehetők ki a kocka alakú adagolódobozból.
Katalógus szám: (KIMBH6252010)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Rendkívül puha, 2 rétegű arctörlő kendő.
UOM:  1 * 3.000 DB
Katalógus szám: (KIMB8837)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Prémium minőségű, 2 rétegű törlőkendők, amelyek 100% -ban magas szinten finomított, újahasznosított rostokból készülnek - FSC minősítéssel rendelkezne...
UOM:  1 * 2.100 DB
Katalógus szám: (KIMB1126)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Luxury, ultra-soft hand towels that improves hygiene and care, enhance comfort and dispensed one at a time so they are touched only by the user and he...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (115-1723)
Gyártó:  SCA
Leírás:   Prémium minőségű, tisztán cellulóz anyagú arctörlő kendő.
UOM:  1 * 3.000 DB
Katalógus szám: (ZVGA16515)
Gyártó:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Leírás:   These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
UOM:  1 * 4.500 DB
1 - 7  of 7