  • Kritériumok
    • Raktáron (11)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fertőtlenítő kendők
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Alkoholmentes törlőkendők, amelyek ideálisak a kéz, az író- és munkaasztalok, valamint egyéb felületek fertőtlenítésére. A törlőkendők hatékonyan elpu...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Az újratölthető nedvesített törlőkendő tárolórendszer ideális alternatívája a szórófejes flakon vagy egy külön edényben lévő folyadék és egy törlőkend...
Katalógus szám: (720-2586)
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   Disposable alcohol pad for cleaning skin.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  ORAPI EUROPE
Leírás:   Pre-saturated wipes for cleaning, pre-disinfection and disinfection of contact equipment, sensors and instruments. The wipes kill 99,999% of all germs...
Katalógus szám: (PRTWIW40BLU)
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Disinfectant wipe, disposable, Viscose, Nem steril, kék, Hossz x szél.: 200×200 mm, 200 per dispenser
UOM:  1 * 200 DB
Katalógus szám: (PRTWIW50BLU)
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   Anti-bacterial polyviscose wipes designed to protect surfaces and prevent contamination
UOM:  1 * 200 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   These tissues have been bleached without chlorine and are biodegradable. They can be used to quickly disinfect alcohol-resistant surfaces.
Gyártó:  Brand
Leírás:   Dry polyester wipes for impregnation with universal or disinfecting detergents. The lint-free and tear-proof wipes are designed for both optimal disin...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 