  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nedvesített törlőkendők
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (115-0128)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nem szövött, cellulóz és poliészter keverékéből készülő törlőkendő, amely 70% reagens minőségű izopropil-alkohol és 30% reagens minőségű ionmentesítet...
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (115-2422)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   A PolySat®100%-ban polipropilénből, olvadék fúvással (melt-blown) előállított törlőkendő, amely 70%-os izopropil-alkohollal van nedvesítve. A csomagol...
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   Nedvesített, texturált felületű polipropilénből készülő, vízmentes WYPALL* tisztítókendők, amelyek speciális tervezésüknek köszönhetően alkalmasak esz...
Gyártó:  CONTEC
Leírás:   Proper lubrication is essential to the efficient operation of most equipment and many processes. SATWipes® Silicone Lubricating wipes provide this lub...
UOM:  1 * 750 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   These polypropylene wipes are moistened with a cleansing solution that is ideal for fast cleansing and pre-cleansing after contact with heavy-duty con...
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Tough, extra large wipes impregnated with a cleaning solution for the effective removal of oil, grease and grime. For use without water. Suitable for ...
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Tough, extra large wipes impregnated with a mild ester solvent-based liquid formula for highly effective removal of paints, inks, resins, adhesives an...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 