  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
muanyag-exszikkatorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/05/18945105.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   A vákuumrendszer egy átlátszó búrát és egy neoprén bevonatú alaplapot foglal magába, amelyhez egy 6,4 mm belső átmérőjű csőhöz alkalmas csőcsonk tarto...
Gyártó:  Brand
Leírás:   Desiccators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Katalógus szám: (467-3120)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Átlátszó, törhetetlen és könnyű polikarbonátból készül. Normál vagy vákuum exszikkátornak alkalmas. A stabilitás érdekében széles talppal rendelkezik....
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Átlátszó polikarbonát fedő és kék polipropilén alj, rendelhető PTFE csappal vagy anélkül. A használathoz 6,4 mm belső átmérőjű vákuumcső és 230 mm átm...
Katalógus szám: (467-0021)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Ideális szárításhoz. A tető átlátszó, törhetetlen polikarbonát, süllyesztett peremmel. Az alj tartós, kék színű polipropilén.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Átlátszó polikarbonát tető polipropilén aljjal. A speciális horonnyal ellátott csap garantálja, hogy a tartalom megzavarásának elkerülésére a levegő n...
Katalógus szám: (BELAF420430000)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
1 - 8  of 12
  1  2  Következő