  • Kritériumok
    • Raktáron (26)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nedvesített tisztatéri törlőkendők
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   45% poliészter és 55% cellulóz összetételű, nem szövött törlőkendő, amely alkalmas tisztatéri felületek és lamináris áramlású fülkék tisztítására, val...
UOM:  1 * 75 DB
Gyártó:  CONTEC
Leírás:   These non woven wipes are made from meltblown polypropylene pre-saturated with 70% semiconductor grade isopropanol and 30% deionised water.
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   Végtelenített szálú, kettős kötésű, nem foszló ún. interlock (egymásba illeszkedő) mintázatú, 100% poliészterből készülő törlőkendő, amely kiváló nedv...
Gyártó:  CONTEC
Leírás:   These meltblown PP wipes are saturated with a 70% isopropyl alcohol/30% deionised water blend and are sterilised by gamma irradiation.
Gyártó:  CONTEC
Leírás:   These non woven PP wipes are saturated with 70% denatured ethyl alcohol and 30% deionised water.
Gyártó:  CONTEC
Leírás:   Pre-saturated knitted polyester wipes made with Polynit Heatseal material. The wipes are pre-saturated with 70% IPA and 30% DI Water. They are therefo...
UOM:  1 * 30 DB
Gyártó:  Texwipe
Leírás:   A nedvesített törlőkendők 55%-ban nem szövött, vizes szálkuszálással cellulózból, 45%-ban poliészterből készülnek.
Gyártó:  CONTEC
Leírás:   This wipe is made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipe. This creates a very clean, non abrasive edge ...
UOM:  1 * 800 DB
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő 