Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Egyszerhasználatos törlőkendők és papírtörölközők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/31/18945131.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"113"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nedvszívó, puha, vastag és szálmentes törlőkendők. Sokféle feladatra alkalmasak laboratóriumokban, elektronikai, számítógép-, gyógyszer-, és biotechno...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Különféle optikai lencsék, például objektívek, mikroszkópok, távcsövek, nagyítók, valamint száloptikák tisztítására alkalmas.
Katalógus szám: (115-0600)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kizárólag csak cellulózból készülő, kétrétegű arctörlő kendő.
UOM:  1 * 150 DB
Katalógus szám: (115-0128)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nem szövött, cellulóz és poliészter keverékéből készülő törlőkendő, amely 70% reagens minőségű izopropil-alkohol és 30% reagens minőségű ionmentesítet...
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Üvegedények, csövek, mikroszkóp tárgylemezek, flakonok, stb. tisztítására és szárítására alkalmas nedvszívó papír.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These bleached spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These strong centre-feed wipes made from 70% viscose and 30% polyester are supplied with a resealable dispensing bucket for custom impregnation.
UOM:  1 * 6 Roll
1 - 8  of 113
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő