  • Kritériumok
    • Raktáron (32)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "laboratoriumi-normal-es-magasszaru-cipovedok"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Általános laboratóriumi felhasználásra ajánlott, CPE (klórozott polietilén) anyagú cipővédők.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kevert, kis sűrűségű (LDPE) és lineáris kis sűrűségű (LLDPE) polietilénből készülő cipővédő.
Katalógus szám: (113-8287)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filc anyagú cipővédő.
UOM:  1 * 300 DB
Katalógus szám: (HOIT110176)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These disposable shoe covers are made of CPE.
UOM:  1 * 2.000 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laminált polipropilén-filcl és klórozott polietilén (CPE) által megerősített talppal készülő cipővédő.
Katalógus szám: (113-8286)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén filcből készülő cipővédő, a talprészen csúszásmentesítő latex szalaggal és mintázattal van ellátva
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
Katalógus szám: (113-8285)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polipropilén-filc anyagból készülő cipővédő.
UOM:  1 * 300 DB
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő