  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Infúziók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/34/18989434.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"34"
Rendezés:
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   Convenient drip chamber design with: Sharp piercing spike ensures easy piercing of different container ports; Bacteria proof venting (closable); 20 d...
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   Extension connection tubing with injection port, PVC, 14 cm, I.Ø 3 mm
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   Mini Spike Plus® withdrawal and injection spikes for multidose vials and multiple withdrawals.
Katalógus szám: (BRAU4099303)
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   This infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
UOM:  1 * 50 DB
Katalógus szám: (BRAU418004)
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   Luer-lock red syringe cap.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   PVC extension connectors.
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   Stylets for Interrupting Infusions and Transfusions Braunüle® Stylet G 14, 50 mm×5,0 cm, Vasofix®, narancs
Katalógus szám: (BRAU16494C)
Gyártó:  B. Braun Melsungen AG
Leírás:   Sterile stopcock with rotating swivel nut.
UOM:  1 * 100 DB
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő